6-Amino-4-bromoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Amino-4-bromo-1-azanaphthalene, 4-Bromoquinolin-6-amine
OR60190-250MG
OR60190-500MG
OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA
158
CHF
APOSOR60190-250MG
APOSOR60190-500MG
APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,069 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16659607 CAS-Nummer: 1260785-25-8 |