8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G
OR60188-5G
OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA
52.2
CHF
APOSOR60188-1G
APOSOR60188-5G
APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₆BrNO Melting Pt: 168…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272389 CAS-Nummer: 57798-00-2 |