7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Bromo-8-methyl-1-azanaphthalene
OR60185-1G
OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA
34.8
CHF
APOSOR60185-1G
APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN MW: 222,081 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907849 CAS-Nummer: 809248-61-1 |