3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60114-1G
OR60114-5G
OR60114-250MG
APOSOR60114-1GEA
73.1
CHF
APOSOR60114-1G
APOSOR60114-5G
APOSOR60114-250MG
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇IN₂ MW: 258.059 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781627 CAS-Nummer: 885518-96-7 |