7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G
OR60108-2.5G
OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA
254
CHF
APOSOR60108-1G
APOSOR60108-2.5G
APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formel:
C₇H₄ClN₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11044722 CAS-Nummer: 93049-39-9 |