(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2-Methylthiazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
OR60043-1G
OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA
97.5
CHF
APOSOR60043-1G
APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,19 g/mol Melting Pt: 123.5…124.5 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02669593 CAS-Nummer: 13797-62-1 |