1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G
APOSOR60008-1GEA 122 CHF
APOSOR60008-1G
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂O
MW: 94,071 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08059302
CAS-Nummer: 55242-84-7