Thiazol-2-ylmethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole, (1,3-Thiazol-2-yl)methylamine
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 94 CHF
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Dichte: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02854204
CAS-Nummer: 55661-33-1
UN: 2735
ADR: 8,II