Isonicotinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5939-1G OR5939-5G OR5939-25G
APOSOR5939-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5939-1G APOSOR5939-5G APOSOR5939-25G
Isonicotinamidin Hydrochlorid
Isonicotinamidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₇N₃·ClH
Melting Pt: 263…265 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040385
CAS-Nummer: 42518-06-9