3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-{[(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl}benzeneboronic acid, 3-Borono-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR59387-1G
OR59387-250MG
OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA
279
CHF
APOSOR59387-1G
APOSOR59387-250MG
APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₂BNO₄ MW: 209,007 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09878355 CAS-Nummer: 955422-14-7 |