Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 78.6 CHF
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664433
CAS-Nummer: 210963-94-3