2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59362-1G
OR59362-500MG
APOSOR59362-1GEA
392
CHF
APOSOR59362-1G
APOSOR59362-500MG
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O MW: 220,655 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09861469 CAS-Nummer: 75634-04-7 |