2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Ethoxy-5-methoxyphenylboronic acid
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 131 CHF
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,008 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878346
CAS-Nummer: 957065-85-9