3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,N-Dimethylpiperidin-3-amine
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 140 CHF
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (6.75 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06796405
CAS-Nummer: 50534-49-1