Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5,5'-Bis(methoxycarbonyl)-3,3'-bipyridine
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 1050 CHF
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₄
MW: 272,256 g/mol
Melting Pt: 226…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363810
CAS-Nummer: 128612-43-1