4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxypyridin-4-amine hydrochloride, 4-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 105 CHF
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formel: C₅H₆N₂O·ClH
MW: 146,575 g/mol
Melting Pt: 222…223 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08729308
CAS-Nummer: 1206679-69-7