3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5760-1G
OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA
283
CHF
APOSOR5760-1G
APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BClN₂O₃ MW: 214,414 g/mol Melting Pt: 144…150 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363764 CAS-Nummer: 850589-37-6 |