4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 124 CHF
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Formel: C₆H₆BrN₃O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788274
CAS-Nummer: 59488-34-5