5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-borononicotinate, Methyl 5-boronopyridine-3-carboxylate, (5-(Methoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acid
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 48.8 CHF
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₇H₈BNO₄
MW: 180,954 g/mol
Melting Pt: 102…108 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363742
CAS-Nummer: 871329-53-2