6-Chlorobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55738-1G
OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA
652
CHF
APOSOR55738-1G
APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formel:
C₈H₅ClO MW: 152,578 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18825837 CAS-Nummer: 151619-12-4 |