7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55737-1G
OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA
314
CHF
APOSOR55737-1G
APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060515 CAS-Nummer: 63558-84-9 |