2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55735-100MG OR55735-1G OR55735-250MG
APOSOR55735-100MGEA 801 CHF
APOSOR55735-100MG APOSOR55735-1G APOSOR55735-250MG
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₉NO₂S
MW: 183,228 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23912286
CAS-Nummer: 1526717-05-4