3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55732-1G
OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA
262
CHF
APOSOR55732-1G
APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇IO MW: 246,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703356 CAS-Nummer: 58586-55-3 |