3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55726-1G
APOSOR55726-1GEA 500 CHF
APOSOR55726-1G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Formel: C₆H₃BrCl₂O
MW: 241,897 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17011993
CAS-Nummer: 116668-74-7