4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 202 CHF
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22034498
CAS-Nummer: 1369143-28-1