3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G
OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA
114
CHF
APOSOR55687-1G
APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrI MW: 310,958 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397827 CAS-Nummer: 950577-16-9 UN: 3261 ADR: 8,III |