6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55679-1G OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA 230 CHF
APOSOR55679-1G APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012913
CAS-Nummer: 439107-94-5