(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55671-1G
OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA
511
CHF
APOSOR55671-1G
APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,115 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16556111 CAS-Nummer: 874821-67-7 |