4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55665-1G
OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA
662
CHF
APOSOR55665-1G
APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,071 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD24715363 CAS-Nummer: 1043871-14-2 |