2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55664-1G
OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA
213
CHF
APOSOR55664-1G
APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,071 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31700417 CAS-Nummer: 2386858-57-5 |