N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55663-1G OR55663-5G
APOSOR55663-1GEA 471 CHF
APOSOR55663-1G APOSOR55663-5G
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₆H₇BrN₂OS
MW: 235,102 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29761446
CAS-Nummer: 1934494-58-2