(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55658-1G
OR55658-250MG
APOSOR55658-1GEA
2090
CHF
APOSOR55658-1G
APOSOR55658-250MG
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formel:
C₅H₁₀N₂O MW: 114,146 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD23106121 CAS-Nummer: 1407997-81-2 |