2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55657-100MG
OR55657-1G
OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA
696
CHF
APOSOR55657-100MG
APOSOR55657-1G
APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Formel:
C₄H₉NO₃S MW: 151,184 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28397370 CAS-Nummer: 1621962-49-9 |