5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55642-1G
OR55642-250MG
APOSOR55642-1GEA
227
CHF
APOSOR55642-1G
APOSOR55642-250MG
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₁₀H₈N₂O MW: 172.183 g/mol Melting Pt: 42…45 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09702358 CAS-Nummer: 884507-16-8 UN: 2206 ADR: 6.1 III |