2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 557 CHF
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Formel: C₁₅H₁₃ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664747
CAS-Nummer: 149428-98-8