4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55607-1G
OR55607-25G
OR55607-5G
APOSOR55607-1GEA
68
CHF
APOSOR55607-1G
APOSOR55607-25G
APOSOR55607-5G
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Formel:
C₁₂H₁₅BrO MW: 255,151 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11182347 CAS-Nummer: 64356-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |