5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55567-1G OR55567-250MG OR55567-5G
APOSOR55567-1GEA 592 CHF
APOSOR55567-1G APOSOR55567-250MG APOSOR55567-5G
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol
Formel: C₇H₆BrIO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25459292
CAS-Nummer: 1823881-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III