5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 784 CHF
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₅BrClNO₃
MW: 266,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31653056
CAS-Nummer: 2091142-75-3