4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 404 CHF
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Melting Pt: 183…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12767500
CAS-Nummer: 1133123-02-0