3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55535-1G OR55535-250MG
APOSOR55535-1GEA 2110 CHF
APOSOR55535-1G APOSOR55535-250MG
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂O
MW: 217,063 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30685009
CAS-Nummer: 1831097-76-7