3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5552-1G
OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA
194
CHF
APOSOR5552-1G
APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₀BClO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659929 CAS-Nummer: 474709-76-7 |