3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55508-100MG
OR55508-1G
OR55508-250MG
APOSOR55508-100MGEA
612
CHF
APOSOR55508-100MG
APOSOR55508-1G
APOSOR55508-250MG
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel:
C₇H₁₁N₃OS MW: 185,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16745980 CAS-Nummer: 1249828-99-6 |