2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G
OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA
524
CHF
APOSOR55471-1G
APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,608 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16852535 CAS-Nummer: 64460-50-0 |