6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55470-1G
OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA
516
CHF
APOSOR55470-1G
APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18633063 CAS-Nummer: 1082674-24-5 |