6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55468-1G
OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA
741
CHF
APOSOR55468-1G
APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ MW: 252,064 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18257155 CAS-Nummer: 1256806-36-6 |