Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR55467-1G
OR55467-5G
APOSOR55467-1GEA
40.1
CHF
APOSOR55467-1G
APOSOR55467-5G
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂·ClH MW: 236,095 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16661100 CAS-Nummer: 141109-17-3 |