(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55460-100MG
OR55460-1G
OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA
186
CHF
APOSOR55460-100MG
APOSOR55460-1G
APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formel:
C₄H₁₁NO MW: 89,136 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19218361 CAS-Nummer: 184593-05-3 UN: 2735 ADR: 8,III |