2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55438-100MG OR55438-1G OR55438-500MG
APOSOR55438-100MGEA 166 CHF
APOSOR55438-100MG APOSOR55438-1G APOSOR55438-500MG
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Formel: C₄H₅ClN₄·ClH
MW: 181,023 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31619570
CAS-Nummer: 2227272-59-3