8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55437-1G OR55437-250MG
APOSOR55437-1GEA 1210 CHF
APOSOR55437-1G APOSOR55437-250MG
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃S
MW: 238,263 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629919
CAS-Nummer: 2169311-00-4