8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55435-1G OR55435-250MG
APOSOR55435-1GEA 1210 CHF
APOSOR55435-1G APOSOR55435-250MG
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₀H₁₀INOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629913
CAS-Nummer: 2169310-94-3